Merck
14-479-M
Białko kinazy Rsk1/MAPKAP 1a, aktywne, szczur, 10 µg
Active, recombinant full-length rat RSK1 (residues 1-end), containing additional N-terminal His6 & HA (YPYDV PDYA) tags, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
rat
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 88 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
General description
Rekombinowany szczurzy RSK1 pełnej długości (reszty 1-koniec), zawierający dodatkowe N-końcowe znaczniki His6 i HA (YPYDV PDYA)
Źródło produktu: Ekspresja w bakulowirusie w komórkach Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Rsk1
Target Sub-Family: AGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-479M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze -70C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of the MAPKAP Kinase 2 substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c