Przejdź do zawartości
14-458-M
Białko CSK, aktywne, 10 µg
Active, recombinant full-length human CSK, containing an N-terminal GST-tag incorporating a PreScission Protease cleavage site, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in BL21 DE3 cells
Mol wt:
Mw 77.6 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in BL21 DE3 cells
mol wt
Mw 77.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... CSK(1445)
General description
Rekombinowany ludzki CSK pełnej długości, zawierający N-końcowy tag GST z miejscem rozszczepienia proteazy PreScission
Źródło produktu: Ekspresja w komórkach E. coli BL21 (DE3)
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CSK
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-458M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
GSH-agarose chromatography
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4Tyr) substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)