Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2490,00 zł |
250 μg | Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 35 kDa (cdk1), Mw 75 kDa (cyclin B)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
form
liquid
shelf life
6 mo.
mol wt
Mw 35 kDa (cdk1), Mw 75 kDa (cyclin B)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CCNB1(891), CDK2(891)
General description
Obszar badań: Apoptoza
Kinaza zależna od cyklin 1 (CDK1), rodzaj kinazy serynowo-treoninowej, jest podjednostką katalityczną kompleksu czynnika promującego fazę M (MPF).
Kinaza zależna od cyklin 1 (CDK1), rodzaj kinazy serynowo-treoninowej, jest podjednostką katalityczną kompleksu czynnika promującego fazę M (MPF).
Biochem/physiol Actions
Białko cykliny B reguluje mitozę u wszystkich eukariontów. Cyklina B wiąże się z kinazą zależną od cykliny 1 (CDK1), tworząc kompleks, który wyzwala początek mitozy poprzez fosforylację określonych białek. Cyklina B reguluje aktywację, lokalizację subkomórkową i wybór celu CDK1. Jej zniszczenie jest niezbędne do zakończenia mitozy. Nadekspresja ludzkiej cykliny B1 została powiązana z agresywnym zachowaniem guza i jest często obserwowana w różnych nowotworach.
CDK1 odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu fazy M zarówno w mejozie, jak i mitozie. Staje się wysoce aktywny na początku fazy M i staje się nieaktywny na jej końcu. CDK1 kontroluje różne ważne zdarzenia w komórce, takie jak replikacja DNA, segregacja i naprawa, a także transkrypcja mRNA i morfogeneza komórek. Dodatkowo reguluje montaż rybosomów poprzez celowanie w określone białka rybosomalne.
CDK1 odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu fazy M zarówno w mejozie, jak i mitozie. Staje się wysoce aktywny na początku fazy M i staje się nieaktywny na jej końcu. CDK1 kontroluje różne ważne zdarzenia w komórce, takie jak replikacja DNA, segregacja i naprawa, a także transkrypcja mRNA i morfogeneza komórek. Dodatkowo reguluje montaż rybosomów poprzez celowanie w określone białka rybosomalne.
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-450M when ordering the 250 µg size.
Physical form
Purified using Ni2+/NTA-agarose and GST-agarose, respectively. The cdk1 is then activated using CAK and repurified by Q Sepharose™ and Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 months at -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of the Histone H1 substrate
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?