Przejdź do
14-448-M
Białko Cdk2/Cyklina A, aktywne, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged human full length Cdk2 & N-terminal GST-tagged human full length Cyclin A, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 35 kDa
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 35 kDa
purified by
(The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
 (FUNCTION: SwissProt: P24941 # Involved in the control of the cell cycle. Interacts with cyclins A, B1, B3, D, or E. Activity of CDK2 is maximal during S phase and G2. ), NM_001798.2
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
C-końcowa ludzka pełna długość cdk2 znakowana His6 i N-końcowa ludzka pełna długość cykliny A znakowana GST
CDK2/cyklinaA
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CDK2/cyclinA
Target Sub-Family: CMGC
Packaging
Dostępne również w rozmiarze 250 μg, prosimy o zapytanie o cenę i dostępność.
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Physical form
The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Zastępuje: 14-407
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)