Merck
14-316-M
Białko Blk, aktywne, 10 µg
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
mouse
Mol wt:
Mw 57.7 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
mol wt
Mw 57.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Rekombinowany mysi Blk pełnej długości, zawierający N-końcowy tag His6
Application
Aktywny, rekombinowany mysi Blk pełnej długości, zawierający N-końcowy znacznik His6, do stosowania w testach kinazowych.
Biochem/physiol Actions
  • Białko docelowe: Blk
  • Podrodzina docelowa: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg (2x125 μg) - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności. Przy zamawianiu rozmiaru 250 μg należy podać numer katalogowy
14-316M
.
Physical form
Format: Agaroza Ni-NTA
Preparation Note
1 rok w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4Tyr), biotinylated substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c