Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 73 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 73 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Rekombinowany ludzki Syk pełnej długości, zawierający N-końcowy tag His6
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Syk
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-314M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze -70C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2