Przejdź do
1.40187
EcoCult® Bulion laktozowy
EcoCult®, APHA, according to FDA (BAM), powder, for Escherichia coli, pkg of 10 kg
Synonim(y):
LB
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
EcoCult®
Agency:
APHA
Form:
powder
Suitability:
Escherichia coli, Salmonella spp. (spp.), coliforms
Application(s):
bioburden testing
food and beverages
microbiology
agency
APHA
Quality Segment
reg. compliance
according to FDA (BAM)
form
powder
packaging
pkg of 10 kg
manufacturer/tradename
EcoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
storage temp.
10-30°C
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp. (spp.), coliforms
General description
EcoCult® Lactose Broth to nieselektywne podłoże wzbogacające dla bakterii. Zawiera pepton i ekstrakt mięsny, które zapewniają źródła węgla i azotu dla wzrostu bakterii. Laktoza działa jako źródło węglowodanów, a jej wykorzystanie jest wskazywane przez produkcję gazu. Uwolniony gaz jest zbierany w probówkach DURHAM.
Application
EcoCult® Lactose Broth jest odpowiedni do wstępnego nieselektywnego wzbogacania bakterii, w szczególności Salmonella spp. Jest również stosowany jako wstępny test na obecność bakterii z grupy coli, zwłaszcza Escherichia coli. Pożywka jest zalecana do testowania obciążenia biologicznego żywności, wody, nabiału i produktów farmaceutycznych.
Features and Benefits
  • Zgodność z głównymi normami regulacyjnymi ISO, FDA-BAM, EPA lub USP
  • Czytelne etykiety i certyfikaty analizy umożliwiające sprawdzenie zgodności na pierwszy rzut oka
  • Niezawodna i dokładna jakość w formie proszku
  • Opłacalne ceny
Legal Information
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EcoCult® Bulion laktozowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)