Informacje o tej pozycji
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mp
109-111 °C
transition temp
flash point >110 °C
solubility
10 g/L
application(s)
mRNA manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Analysis Note
Purity (HPLC):≥ 99.0 %
Identity:passes test
Color of solution (5 %, water):passes test
Turbidity of solution (0,5 %, water):passes test
Specific rotation (α 20/D; 1 mol/L; water):-32.5 - -30.5 °
Dioxane (HS-GC):≤ 380 ppm
Other residual solvents (ICH Q3C):excluded by the manufacturing process
Water (according to Karl Fischer):≤ 1.0 %
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia