Przejdź do
132252
Roztwór wzorcowy TOC
traceable to SRM from NIST 200 mg/l TOC in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
analyte chemical class(es)
total organic carbon (TOC)
technique(s)
photometry: suitable
pH
3-5 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3
application(s)
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
power plants
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy TOC Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Roztwór wzorcowy TOC może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 200 ± 4 mg/l TOC wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
132248132249132251
description
traceable to SRM from NIST 200 mg/l TOC in H2O
description
traceable to SRM from NIST 25.0 mg/l TOC in H2O
description
traceable to SRM from NIST 50.0 mg/l TOC in H2O
description
traceable to SRM from NIST 100 mg/l TOC in H2O
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
power plants
wastewater
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
application(s)
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
power plants
wastewater
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
3-5 (20 °C in H2O)
pH
4-6 (20 °C in H2O)
pH
3-5 (20 °C in H2O)
pH
3-5 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy TOC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)