Informacje o tej pozycji
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
solid
Impurities:
≤10% moisture, <2.0% Ash
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Merck USA index - 14, 8468
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤10% moisture, <2.0% Ash
color
beige
solubility
aqueous buffer: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
storage temp.
2-8°C
General description
Przygotowany w procedurze obróbki szokiem cieplnym. Przydatny do przygotowania wzorców białek i masy cząsteczkowej oraz jako baza białkowa do czułych testów diagnostycznych i badawczych, takich jak RIA, ELISA i test witaminowy. Materiał może być również stosowany jako białko nośnikowe antygenu w badaniach immunologicznych i produkcji przeciwciał monoklonalnych oraz jako białko kontrolne w testach enzymatycznych, takich jak proteaza, peroksydaza, fosfataza lub nukleaza podczas określania czystości albumin klasy odczynnikowej.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Jako środek konserwujący można dodać 0,1% NaN₃. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze 4°C.
Other Notes
Cohn, E.J., et al. 1947. J. Am. Chem. Soc.69, 1753.
Cohn, E.J., et al. 1946. J. Am. Chem. Soc.68, 1946.
Cohn, E.J., et al. 1946. J. Am. Chem. Soc.68, 1946.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c