Merck
1.25254
Chromolith® Prep sealing set
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Chromolith®
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
visual control: conforms
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)