Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
229-998-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0%
form
lyophilized
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
83 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-ditioerytrytol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3