Merck
124037
Inhibitor Akt XIX, 3CAI
The Akt Inhibitor XIX, 3CAI, also referenced under CAS 28755-03-5, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
3-chloroacetyloindol, 2-chloro-1-(1H-indol-3-ylo)etanon
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.63
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
pink
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2
InChI key
LLZQFAXTCYDVTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek chloroacetyloindolowy, który hamuje aktywność kinaz Akt1 i Akt2 (IC50<1 µM) poprzez bezpośrednie ukierunkowanie na domenę Akt PH, wykazując niewielką lub znacznie zmniejszoną aktywność wobec panelu 84 innych kinaz, w tym kinazy PI-3 (60% inhibicji przy 10 µM). Skutecznie hamuje zależną od Akt komórkową fosforylację GSK3β Ser9 i mTOR Ser2448 (4 µM w hodowlach HCT116) w sposób zależny od czasu, powodując skuteczną indukcję apoptozy w hodowlach HCT116 i HT29 (odpowiednio o 55% i 60%; 4 µM przez 4 dni). Zgłaszano, że opóźnia wzrost guza pochodzącego z HCT116 o 50%, gdy jest podawany doustnie w dawce 30 mg / kg u myszy (5 razy / tydzień przez 3 tygodnie) in vivo.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kim, D.J., et al. 2011. Cancer Prev. Res.4, 1842.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)