Merck
124031
Panel inhibitorów szlaku sygnałowego Akt/PI 3-K/mTOR InhibitorSelect
The InhibitorSelect Akt/PI 3-K/mTOR Signaling Pathway Inhibitor Panel controls the biological activity of InhibitorSelect.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Panel 12 wysoce silnych i selektywnych inhibitorów kinaz oraz kontroli negatywnej przydatnych do badania szlaku sygnałowego Akt/PI 3-K/mTOR. Ten panel zawiera następujące inhibitory: 1 mg Akt Inhibitor IV (nr kat. 124011); 1 mg Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2 (nr kat. 124018); 5 mg LY-294002 (nr kat. 440202); 1 mg LY 303511 (nr kat. 440203); 5 mg PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor (nr kat. 521275); 1 mg PI-103 (nr kat. 528100); 5 mg inhibitora PI 3-Kγ (Cat. 528106); 5 mg inhibitora PI 3-Kγ II (nr kat. 528108); 5 mg inhibitora PI 3-Kα IV (nr kat. 528111); 5 mg inhibitora PI 3-Kα VIII (nr kat. 528116); 100 µg Rapamycyny (Nr kat. 553210); 500 µg Ro-31-8220 (Nr kat. Nr kat. 557520) i 1 mg wortmaniny (Nr kat. 681675). Dostarczono również 15 ml bezwodnego DMSO. Dostarczany z arkuszem danych.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Informacje dotyczące rekonstytucji poszczególnych inhibitorów znajdują się na płycie CD.
Po rekonstytucji, podziel i zamroź (-20°C) każdy inhibitor. Każdy roztwór inhibitora jest stabilny przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)