Merck
12-121
Peptyd inhibitora PKC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
protein target PKC
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
General description
FUNKCJA: SwissProt: P17252 # PKC jest aktywowany przez diacyloglicerol, który z kolei fosforyluje szereg białek komórkowych. PKC służy również jako receptor dla estrów forbolowych, klasy promotorów nowotworów.
KOFAKTOR: Wiąże 3 jony wapnia na podjednostkę. Jony są związane z domeną C2 (przez podobieństwo).
ROZMIAR: 672 aminokwasy; 76764 Da
PODJEDNOSTKA: Współdziała z CENTA1, CSPG4 i PRKCABP. Wiąże się z SDPR w obecności fosfatydyloseryny.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P17252 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych AGC Ser/Thr. Podrodzina PKC. & Zawiera 1 domenę C-końcową kinazy AGC. & Zawiera 1 domenę C2. & Zawiera 2 palce cynkowe typu florbol-ester/DAG. & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Physical form
Liofilizowany proszek
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by inhibition of Protein Kinase C