Przejdź do
1.19238
Heksachloroplatynian(IV) potasu
99+
Synonim(y):
Potassium hexachloroplatinate(IV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl6K2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.99
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
240-979-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (calculated of Pt and dried basis)
form
solid
potency
195 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
250 °C (decomposes)
solubility
50 g/L
density
3.48 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cd: ≤10 ppm, Al: ≤10 ppm, Ca: ≤50 ppm, Co: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Cu: ≤50 ppm, Fe: ≤50 ppm, Hg: ≤100 ppm, Ir: ≤100 ppm, Mg: ≤50 ppm, Mn: ≤10 ppm, Ni: ≤10 ppm, Os: ≤100 ppm, Pb: ≤50 ppm, Pd: ≤100 ppm, Pt: ≤39.7-40.5%, Rh: ≤100 ppm, Ru: ≤100 ppm, Zn: ≤10 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
Cl[Pt-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
InChI
1S/6Cl.2K.Pt/q;;;;;;2*+1;-2
InChI key
AEOPYHADKIPPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Elektrochemiczne monitorowanie ex vivo sygnalizacji cholinergicznej w okrężnicy myszy przy użyciu biosensora opartego na enzymach...: W badaniu tym wykorzystano metody elektrochemiczne do monitorowania aktywności neuroprzekaźników, demonstrując zastosowanie heksachloroplatynianu(IV) potasu w przygotowywaniu biosensorów do badań neuronaukowych (Henderson S et al., 2023).
  • Bezprądowe osadzanie nanocząstek platyny w cieczach jonowych o temperaturze pokojowej...: W tym artykule zbadano proces bezprądowego osadzania nanocząstek platyny, w którym jako prekursor wykorzystywany jest heksachloroplatynian(IV) potasu, podkreślając jego rolę w innowacyjnej nauce o materiałach w warunkach chemii analitycznej (Zhang D i in., 2013).
  • Modyfikowany powierzchniowo biosorbent bakteryjny z poli(chlorowodorkiem alliloaminy): Rozwój przy użyciu metodologii powierzchni odpowiedzi i zastosowanie do odzyskiwania heksachloroplatynianu(IV) z roztworu wodnego...: Badania te pokazują rozwój zmodyfikowanego biosorbentu bakteryjnego do odzyskiwania heksachloroplatynianu(IV), oferując nowatorskie podejście w dziedzinie chemii środowiska i technik analitycznych (Mao J et al., 2010).
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Pt): 99.0 - 101.0 %
Pt (Platinum): 39.7 - 40.5 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksachloroplatynian(IV) potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)