Przejdź do
119113
Inhibitor lucyferazy I
The Luciferase Inhibitor I, also referenced under CAS 352341-26-5, controls the biological activity of Luciferase.
Synonim(y):
2-(5-(2-metoksyfenylo)-1,2,4-oksadiazol-3-ylo)pirydyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 119113 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1[o]c(nc1c3ncccc3)c2c(cccc2)OC
InChI key
JCQQRWFKXLYVTR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged under inert gas
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c