Przejdź do
1.17333
MAS-100 Atmos® Zestaw kluczy sprzętowych (5x)
for use with MAS-100 Atmos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Compressed gas sampling
feature
electronic
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
Zestaw kluczy sprzętowych MAS-100 Atmos® (5x) został zaprojektowany specjalnie dla każdego użytkownika. Jest dostępny w różnych kolorach, co ułatwia identyfikację każdego użytkownika.
Klucz sprzętowy jest nośnikiem danych opartym na technologii jednoprzewodowej. Zawiera dane logowania umożliwiające dostęp do funkcji przyrządu zgodnie z poziomami dostępu zarządzania użytkownikami.
Application
Zestaw kluczy sprzętowych MAS-100 Atmos® (5x) służy do logowania z ograniczonym dostępem w celu obsługi urządzenia.
Features and Benefits
  • Indywidualne logowanie zgodne z 21 CFR część 11 na MAS-100 Atmos®
  • Możliwość wielokrotnego zapisu
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)