Przejdź do
1.17329
Ładowarka MAS-100 Atmos®
for use with MAS-100 Atmos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polycarbonate adapter
description
Compressed gas sampling
feature
electronic
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
Ładowarka MAS-100 Atmos® jest akcesorium przeznaczonym do ładowania akumulatorów.
Wskaźnik LED przycisku zasilania świeci niebieskim migającym światłem podczas ładowania i stałym niebieskim światłem po pełnym naładowaniu.
Zasilacz jest dostarczany z kablem USB i wtyczkami specyficznymi dla danego kraju.
Application
Ładowarka MAS-100 Atmos® służy do ładowania zasilanego bateryjnie próbnika sprężonego gazu MAS-100 Atmos®.
Other Notes
Podłącz ładowarkę sieciową do portu USB typu C urządzenia, aby naładować akumulator. Baterię należy ładować do momentu, gdy symbol na lokalnym interfejsie użytkownika wskaże, że bateria jest pełna. Czas ładowania wynosi około 7,5 godziny.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)