Merck
1.17278
Filtr HEPA H13
74 mm, Exchange filter, for use with MAS-100 NT® (with filter), for use with MAS-100 Atmos®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103403
NACRES:
NA.74
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene filter
agency
non-compendial
feature
filter
manufacturer/tradename
MAS-100 NT®
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®, for use with MAS-100 NT® (with filter)
General description
Filtr HEPA H13 74 mm do MAS-100 NT/NT Ex jest filtrem zamiennym do MAS-100 NT® z filtrem, MAS-100 NT® Ex z filtrem, a także do MAS-100 NT® lub MAS-100 NT® Ex, które zostały zmodernizowane za pomocą zestawu montażowego do filtra. Filtr powinien być wymieniany co roku. Aby ułatwić pracę, zaleca się wymianę filtra wraz z coroczną kalibracją/regulacją mikrobiologicznego próbnika powietrza.
Application
Filtr HEPA H13 jest filtrem zamiennym do mikrobiologicznych próbników powietrza MAS-100 NT® z filtrem i MAS-100 NT® Ex z filtrem. Mikrobiologiczne urządzenia do pobierania próbek powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG