Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum hardware
agency
non-compendial
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 VF®
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Zasilacz jest dodatkowym akcesorium do próbnika powietrza MAS-100 VF®. Przenośny MAS-100 VF® został zaprojektowany do skutecznego monitorowania mikrobiologii powietrza w pomieszczeniach czystych i innych kontrolowanych środowiskach, w których zanieczyszczenie mikrobiologiczne ma bezpośredni wpływ na jakość produktu, okres przydatności do spożycia i pogorszenie jakości. Podobnie jak wszystkie inne próbniki powietrza MAS, MAS-100 VF® działa w oparciu o zasadę Andersena. Zasilacz ma napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC (47 do 63 Hz, 1,5 do 0,7 A) i napięcie wyjściowe 24 V DC ± 5% (2,7 A). Długość kabla zależy od kraju.
Application
MAS-100 VF® Zasilacz jest dodatkowym akcesorium. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Legal Information
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG