Przejdź do
1.16732
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.03-1.00 g/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe azotynów, Pasek testowy azotynów do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test na azotyny, reflectometric, 0.03-1.00 g/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reactivity: amine reactive
measuring range
0.03-1.00 g/L (NO2-)
application(s)
boiler and cooling water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Azotyny są naturalnie obecne w glebie, wodzie i żywności, a regularne badanie ich stężenia jest niezbędne w wielu zastosowaniach. Azotyny muszą być ściśle monitorowane w wodzie pitnej i gruntowej, a także w wodzie procesowej, odpadowej lub akwariowej. W produktach rolnych i sokach owocowych wysokie stężenia azotanów wpływają na jakość i zachowanie właściwości oraz mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Azotyny są również stosowane w dodatkach do produktów spożywczych i służą jako inhibitory korozji w układach chłodzenia silników. Na paskach testowych Reflectoquant Nitrite jony azotynowe reagują z aminą aromatyczną, tworząc pomarańczowo-czerwony barwnik azowy, który jest oznaczany reflektometrycznie na RQflex. Do wstępnego badania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia azotynów i ewentualnego współczynnika rozcieńczenia przed zastosowaniem tej metody ilościowej zalecamy nasze półilościowe paski testowe MQuant do oznaczania azotynów. Dalsze metody oznaczania ilościowego można znaleźć w naszych testach Spectroquant.
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 0,03 - 1,00 g/l NO₂- Reflectoquant®
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
0.09 - 0.11 g/l
- standard 2: 0.45 - 0.55 g/l
- standard 3: 0.72 - 0.88 g/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na azotyny
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)