Przejdź do
1.16727
Puste komórki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
Produkt 1.16727 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with RQflex® 10 Plus
detection method
reflectometric
General description
Oferujemy przydatne akcesoria. Puste ogniwa mogą być używane z reflektometrem RQflex® 10 plus. Opakowanie zawiera 100 jednorazowych ogniw.
Legal Information
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puste komórki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)