Merck
1151158
ProSep®-vA Ultra 1 x 100 mL
High-titer antibody purification
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011308
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Prosep®
parameter
<1000 cm/hr flow rate
technique(s)
protein purification: suitable
bed H
≤450 mm
particle size
75-125 μm
pH
1 – 9
Packaging
Bottle
Legal Information
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c