Przejdź do zawartości
1.15037
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 ze strefą koncentracji 20 x 2,5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38409-H13, glass support
Synonim(y):
Wysokowydajne płytki TLC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
Feature:
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
Particle size:
5-6 μm
Pore size:
60 Å medium pore diameter
Layer thickness:
150-200 μm
Plate l × w:
20 mm × 10 cm
Material:
glass support, silica gel 60 matrix
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
agency
according to DIN 38409-H13
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
analyte chemical class(es)
PAHs
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
150-200 μm
plate L × W
20 mm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm do oznaczania WWA zgodnie z DIN 38409-H13
Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych objętości rozcieńczonych próbek. Nasze płytki ze strefą koncentracji opierają się na różnych właściwościach adsorpcyjnych dwóch adsorbentów. Pierwszy z nich to adsorbent koncentrujący o dużych porach, na który nakładane są próbki; drugi to warstwa selektywna do separacji. Niezależnie od kształtu, rozmiaru lub położenia plamek, próbka zawsze koncentruje się jako wąskie pasmo, w którym nakładają się dwa adsorbenty i gdzie rozpoczyna się separacja. Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych ilości rozcieńczonych próbek.
Analysis Note
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
layer thickness concentrating zone: 70 - 110 µm
Fluctuation in the thickness of the concentration zone: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
11 - 23
B) Steroide test
- methyltestosterone, steroid test: 20 - 40
- Reichstein S, steroid test: 50 - 70
- hydrocortisone, steroid test: 65 - 85
Typical value determined on a activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) acetone/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 15037-6; 15037
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)