Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 667,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
667,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nickel
measuring range
0.10-6.00 mg/L (Ni)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
cannabis testing
disposal drainage water
electroplating
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Dimethylglyoxime)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,10 - 6,00 mg/l Ni Spectroquant®
Ten test niklowy Spectroquant® umożliwia dokładną kwantyfikację jonów niklu w różnych wodach. Jony niklu(II) są utleniane przez jod, a następnie przekształcane za pomocą dimetyloglioksymu w roztworze amoniaku w czerwono-brązowy kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Paski testowe MQuant® mogą być używane do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia niklu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Ten test niklowy Spectroquant® umożliwia dokładną kwantyfikację jonów niklu w różnych wodach. Jony niklu(II) są utleniane przez jod, a następnie przekształcane za pomocą dimetyloglioksymu w roztworze amoniaku w czerwono-brązowy kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Paski testowe MQuant® mogą być używane do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia niklu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?