Przejdź do
1.14275
Ponceau S (C.I. 27195)
for electrophoresis
Synonim(y):
Ponceau S (C.I. 27195)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12N4Na4O13S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.57
UNSPSC Code:
41105305
EC Index Number:
228-319-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Quality Segment
form
solid
pH
9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
bulk density
660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-11-14(3-8-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,25H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23?,26-21-;;;;
InChI key
LZYGEJPERQQCIY-STNZDNLRSA-J
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 517 - 523 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; woda): 460 - 600
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
Przydatność do elektroforezy: przechodzi test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ponceau S (C.I. 27195)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c