Merck
1.13749
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 ze strefą koncentracji 20 x 2,5 cm
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
HPTLC Żel krzemionkowy 60 ze strefą koncentracji 20 x 2,5 cm
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
150-200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 szklanych płytek 20 x 10 cm
Płytki HPTLC zapewniają szybką i ilościową analizę złożonych próbek do użytku ręcznego lub automatycznego. Nasze płytki krzemionkowe HPTLC działają trzy razy szybciej niż konwencjonalne płytki TLC - i są bardziej czułe. Zakres wielkości cząstek w HPTLC wynosi od 4 do 8 µm, co zapewnia gładszą powierzchnię i wyższą zdolność rozdzielania niż w przypadku płytek TLC.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Grubość warstwy strefa koncentracji: 70 - 110 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
18 - 24
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 39 - 46
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 59 - 66
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% rel. Feuchte)
Other Notes
Zastępuje: 13749-6; 13749