Informacje o tej pozycji
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
potency
670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.6 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥85%, 245 nm, ≥90%, 270 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
transition temp
flash point 13 °C
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-06-2
107-06-2
107-06-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?