Przejdź do zawartości
1.12937
Kran (PE)
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
storage temp.
15-25°C
General description
dołączany, samoodpowietrzający, do kanistrów PE 5 l, 10 l i 25 l z gwintem zewnętrznym KS 60x6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kran (PE)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)