Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 1070,00 zł | |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Hydrolizat albuminy mleka, enzymatically hydrolyzed, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
packaging
pkg of 5 kg
storage condition
protect from light (Store dry and tightly closed)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
440 g/L
bulk density
450 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Analysis Note
Wartość pH (2 %; woda): 6,5 - 7,5
Azot aminowy (jako N): 5 - 6 %
Związki fosforu (jako P): ≤ 1,5 %
Ca (wapń): ≤ 0,2 %
Mg (magnez): ≤ 0,1 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,003 %
Tryptofan (TLC): 1 - 3 %
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 15 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 7 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) - |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source - |
| solubility 440 g/L | solubility H2O: 2%, clear to very faintly turbid (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown) | solubility H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown) | solubility - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c