Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O4SSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.77
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-302-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
potency
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Sn]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 92,0 %
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan cyny(II)
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?