Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 20 cm
Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych objętości rozcieńczonych próbek. Nasze płytki ze strefą koncentracji opierają się na różnych właściwościach adsorpcyjnych dwóch adsorbentów. Pierwszy z nich to adsorbent koncentrujący o dużych porach, na który nakładane są próbki; drugi to warstwa selektywna do separacji. Niezależnie od kształtu, rozmiaru lub położenia plamek, próbka zawsze koncentruje się jako wąskie pasmo, w którym nakładają się dwa adsorbenty i gdzie rozpoczyna się separacja. Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych ilości rozcieńczonych próbek.
Application
Szklana płytka TLC pokryta żelem krzemionkowym ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254. Płytki TLC z żelem krzemionkowym są dostarczane w ilości 25 sztuk w rozmiarze 20x20 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 10 - 12 µm
Grubość warstwy: 170 - 250 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 50 µm
Grubość warstwy strefa koncentracji: 90 - 130 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
15 - 21
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 36 - 42
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 51 - 58
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% rel. wilgotności)
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 10 - 12 µm
Grubość warstwy: 170 - 250 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 50 µm
Grubość warstwy strefa koncentracji: 90 - 130 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
15 - 21
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 36 - 42
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 51 - 58
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% rel. wilgotności)
Other Notes
Zastępuje: 11798-7; 11798
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?