Przejdź do
1.10756
Bulion wzbogacający GN wg HAJNA
for the selective cultivation of Gram-negative intestinal bacteria
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (37 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39 g/L
bulk density
800 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Shigella spp., enterobacteriaceae
General description
do selektywnej hodowli Gram-ujemnych bakterii jelitowych
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)żółtawo-brązowyWartość pH (25 °C)6.8 - 7.2Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))dobryWzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))dobryWzrost (Shigella sonnei ATCC 11060)dobryWzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))dobryWzrost (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))dobryWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))zahamowanyWzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700)zahamowanyWzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))zahamowanyInkubacja: 6 godz.; temperatura pokojowa; warunki tlenowe. (Zaszczepić agar BROLACIN. Inkubacja: 18-24 godz.; 35°C; warunki tlenowe).
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3