Przejdź do
1.10019
Sulfate Test Strips, colorimetric
200-1600 mg/L (SO₄²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe do siarczanów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test siarczanowy, colorimetric, 200-1600 mg/L (SO42-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
sulfate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
200-1600 mg/L (SO42-)
application(s)
cannabis testing
drinking water
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/L (SO42-), MQuant®
Paski testowe MQuant® Sulfate mogą być używane do szybkiego szacowania zawartości jonów siarczanowych w wodzie pitnej i przemysłowej, a także w ściekach odprowadzanych na przykład z galwanizerni i producentów wyrobów skórzanych. Jony siarczanowe reagują z czerwonym kompleksem torynowo-barowym, uwalniając żółtą torynę. Stężenie siarczanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie stref reakcji paska testowego z kolorowymi rzędami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia siarczanu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant® Sulfate.
Other Notes
Zastępuje: 10019-1; 10019
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)