Przejdź do
1.09968
Standard baru
1000 mg Ba, (BaCl2 in 7% HCl) Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
107,25 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
107,25 zł
Cena katalogowa143,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Ba in 7% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec baru może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania baru w mineralnych wodach naturalnych przy użyciu spektroskopii absorpcji atomowej w piecu grafitowym (GF-AAS).
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Ba): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: miareczkowanie kompleksometryczne.
    (identyfikowalne z NIST - SRM 682)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    pictograms
    Corrosion
    signalword
    Warning
    Hazard Classifications
    Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    hcodes
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)