Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł |
Informacje o tej pozycji
187,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Cd in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Titrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
- Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
- Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
- Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
Analysis Note
Metoda oznaczania:Miareczkowanie kompleksometryczne.
(identyfikowalne przez NIST - SRM 682)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
10108-64-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?