Przejdź do
1.09951
Kwas octowy
for 500 ml, c(CH3COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Synonim(y):
Roztwór kwasu metanokarboksylowego, roztwór kwasu metyloformowego
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Concentration:
1 M
Form:
liquid
product line
Titrisol®
form
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
102 °C
mp
-25 °C
transition temp
flash point >100 °C (External MSDS)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)