Przejdź do
1.09945
Roztwór chlorku sodu
c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Roztwór NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór chlorku sodu, for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S081759222CS5150
description
for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
description
0.85%
description
5 M
description
5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
pH
4.8 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6.0-8.0
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.190 g/cm3
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)