Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Mo
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Standard molibdenu jest stosowany jako roztwór wzorcowy do oznaczania stężenia molibdenu w krzemianowych próbkach geologicznych przy użyciu płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
Features and Benefits
Analysis Note
zawartość (Mo): 1000 mg / ampułkę
Metoda oznaczania:Miareczkowanie roztworem azotanu ołowiu(II) .
(identyfikowalny z NIST - SRM 682)
Dokładność metody: +/- 5 mg
Metoda oznaczania:Miareczkowanie roztworem azotanu ołowiu(II) .
(identyfikowalny z NIST - SRM 682)
Dokładność metody: +/- 5 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12027-67-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?