Przejdź do
1.09911
Hydrochloric acid
for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(HCl) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Synonim(y):
Kwas chlorowodorowy 1.000, Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
1 M
Form:
liquid
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(HCl) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
agency
ISO 17025
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Badania nad syntezą fosforanu cynkowo-amonowego z wykorzystaniem galwanicznego osadu ściekowego jako źródła cynku...: W niniejszym badaniu zbadano syntezę fosforanu cynkowo-amonowego z galwanicznego szlamu odpadowego, podkreślając zastosowanie roztworu kwasu solnego w procesie ekstrakcji, zapewniając zrównoważone podejście do recyklingu odpadów przemysłowych (Morgovan et al., 2024).
  • Hamowanie korozji stali miękkiej w roztworze kwasu solnego przez przeterminowany lek Ampicillin..: Badanie to bada skuteczność przeterminowanej ampicyliny w hamowaniu korozji stali miękkiej w roztworze kwasu solnego, oferując nowe zastosowanie odpadów farmaceutycznych w warunkach przemysłowych (Alamry et al., 2023).
  • Bezkontaktowy czujnik przewodności wykorzystujący wilgotny papier jako absorbent do wykrywania in-situ generowanego dwutlenku węgla..: W artykule omówiono opracowanie bezkontaktowego czujnika przewodności wykorzystującego wilgotny papier do wykrywania dwutlenku węgla, wykorzystującego roztwór kwasu solnego w procesie analitycznym w celu zwiększenia czułości i dokładności (Sonsa-Ard et al., 2020).
  • Plazma indukowana mikrofalami z optyczną spektrometrią emisyjną (MIP-OES) w oznaczaniu 23 pierwiastków w próbkach geologicznych: W badaniu wykorzystano roztwór kwasu solnego do przygotowania próbek do oznaczania 23 pierwiastków w próbkach geologicznych przy użyciu MIP-OES, wykazując jego skuteczność w zastosowaniach chemii analitycznej (Niedzielski i in., 2015).
  • Arkusze grafenowe modyfikowane polindolem do elektrochemicznego wykrywania dopaminy...: Badania podkreślają zastosowanie roztworu kwasu solnego w przygotowaniu arkuszy grafenowych modyfikowanych polindolem do elektrochemicznego wykrywania dopaminy, wykazując znaczną poprawę wydajności czujnika (Kumar i Prakash, 2014).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)