Przejdź do
1.09900
Roztwór tiocyjanianu amonu
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Synonim(y):
Sulfocyjanek amonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór tiocyjanianu amonu, for 1000 ml, c(NH4SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Drukowany w 3D kompozyt polikaprolakton/β-fosforan trójwapniowy/nanorurki węglowe: Badany pod kątem właściwości fizycznych i biokompatybilności, oferujący potencjalne ulepszenia w zastosowaniach druku 3D w inżynierii tkankowej (Wang et al., 2024).
  • Dekompresja rdzenia za pomocą przeszczepów fosforanu β-trójwapniowego i osocza bogatopłytkowego: Stosowany w leczeniu jałowej martwicy głowy kości udowej, wykazując lepsze wyniki kliniczne poprzez poprawę regeneracji kości i unaczynienia (Lyu i in., 2023).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór tiocyjanianu amonu
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)