Przejdź do
1.09890
Koncentrat buforowy
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 10.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
73,60 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
73,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
pH
10.4 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Koncentrat buforu referencyjnego Titrisol® [kwas borowy/chlorek potasu/wodorotlenek sodu; pH=10,00±0,05 (20 °C)] jest analizowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025 z połączoną elektrodą szklaną i 5-punktową kalibracją zgodnie z normą DIN 19268 w odniesieniu do certyfikowanego pierwotnego standardowego materiału referencyjnego zgodnie z normą DIN 19266. Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Features and Benefits
  • Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
  • Standard analityczny Grade
  • Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Wartość pH (20 °C): 10,00 ± 0,05
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z DIN 19266.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13840-56-7
CAS No.
13840-56-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)