Przejdź do
1.09887
Koncentrat buforowy
(phosphate), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 7.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonim(y):
Koncentrat buforowy dla 500 ml roztworu buforowego, pH 7,00 ± 0,02 (20°C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
86,50 zł
1 btl
Przewidywany termin wysyłki21 września 2026zMerck Life Science sp. z o.o.
137,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
86,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
7.00 (20 °C in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Koncentrat buforu referencyjnego Titrisol® [fosforan; pH=7,00±0,02 (20 °C)] jest analizowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025 z połączoną elektrodą szklaną i 5-punktową kalibracją zgodnie z normą DIN 19268 w odniesieniu do certyfikowanego pierwotnego standardowego materiału referencyjnego zgodnie z normą DIN 19266. Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Pobierz certyfikat pod adresem https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Koncentrat buforowy fosforanu; pH=7,00±0,02 (20 °C) jest używany jako standardowy bufor do kalibracji pH-metrów w celu zapewnienia dokładnych pomiarów pH.
Features and Benefits
  • Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
  • Standard analityczny Grade
  • Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Wartość pH (20 °C): 7,00 +/- 0,02
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z normą DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z normą DIN 19266.
Other Notes
Zapraszamy do odwiedzenia strony Physical & Chemical Property Standards, aby zapoznać się z szerokim wyborem wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla wielu parametrów testowych.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)