Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.007 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP X może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania metali ciężkich i pierwiastków podstawowych w próbkach włosów metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Analysis Note
Ca (wapń): 35000 µg/l
Mg (magnez): 15000 µg/l
Na (sód): 8000 µg/l
K (potas): 3000 µg/l
B (bor): 100 µg/l
Fe (żelazo): 100 µg/l
Mo (molydenium): 100 µg/l
Sr (stront): 100 µg/l
As (arsen): 50 µg/l
Ba (bar): 50 µg/l
Ni (nikiel): 50 µg/l
V (wanad): 50 µg/l
Zn (cynk): 50 µg/l
Mn (mangan): 30 µg/l
Co (kobalt): 25 µg/l
Pb (ołów): 25 µg/l
Be (beryl): 20 µg/l
Cd (kadm): 20 µg/l
Cr (chrom): 20 µg/l
Cu (miedź): 20 µg/l
Bi (bizmut): 10 µg/l
Se (selen): 10 µg/l
Tl (tal): 10 µg/l
Mg (magnez): 15000 µg/l
Na (sód): 8000 µg/l
K (potas): 3000 µg/l
B (bor): 100 µg/l
Fe (żelazo): 100 µg/l
Mo (molydenium): 100 µg/l
Sr (stront): 100 µg/l
As (arsen): 50 µg/l
Ba (bar): 50 µg/l
Ni (nikiel): 50 µg/l
V (wanad): 50 µg/l
Zn (cynk): 50 µg/l
Mn (mangan): 30 µg/l
Co (kobalt): 25 µg/l
Pb (ołów): 25 µg/l
Be (beryl): 20 µg/l
Cd (kadm): 20 µg/l
Cr (chrom): 20 µg/l
Cu (miedź): 20 µg/l
Bi (bizmut): 10 µg/l
Se (selen): 10 µg/l
Tl (tal): 10 µg/l
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1