Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrosorb® RP-8 to niezawodny nośnik z żelem krzemionkowym o nieregularnym kształcie i właściwościach fazy odwróconej. Doskonale nadaje się do separacji związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych.
Analysis Note
Płyty teoretyczne (N/m) (Toluene): ≥ 25000
Test stabilności (wydajność): pomyślnie przeszedł test
Test stabilności (wydajność): pomyślnie przeszedł test
Legal Information
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-8 (10 µm)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c