Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
anodized aluminum
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Eco® , for use with MAS-100 NT® , for use with MAS-100 VF®
storage temp.
no temp limit
General description
Adapter rurki do przenośnego próbnika powietrza MAS-100® jest wykonany z anodyzowanego aluminium i pasuje do wszystkich perforowanych pokryw przenośnej linii produktów MAS-100®. Adapter rurki wraz z odpowiednią rurką i próbnikiem MAS-100® umożliwia pobieranie próbek mikrobiologicznych powietrza w trudno dostępnych punktach, takich jak wyloty podłogowe i kanały powietrzne. Ze względu na swoją geometryczną konstrukcję zapewnia izokinetyczny pobór próbek z próbnikami powietrza MAS-100®.
Application
Rurki-adaptery do przenośnych próbników powietrza MAS-100® są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Other Notes
Zastępuje: 1.09224
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?