Przejdź do
1.09161
Ferroin solution
redox indicator solution, for waste water analysis
Synonim(y):
Roztwór wskaźnika redoks ferroiny
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wskaźnika żelazowego, for waste water analysis
Quality Segment
form
liquid
pH
4-7 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,2%; bufor pH 4,0): 2,4 - 2,8
Wartość pH (20 °C): 3,5 - 4,5
Test zastosowania: zgodny
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wskaźnika żelazowego
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c