Przejdź do
1.08962
Standardowy zestaw współczynnika załamania światła 1
2,2,4-Trimethyl-pentane/water, traceable to NIST, traceable to PTB, n20/D 1.3915, Certipur®
Synonim(y):
Zestaw do kalibracji refrakcji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
1181,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1181,50 zł
Cena katalogowa1390,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
composition
2,2,4-Trimethyl-pentane/water
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
2,2,4-trimetylo-pentan/woda, identyfikowalny z SRM z NIST i PTB n (20°C)=1,3915 Certipur®
Application
Zestaw wzorców współczynnika załamania światła 1 do użytku jako wzorzec kalibracyjny dla refraktometrów.
Features and Benefits
  • W każdym opakowaniu znajduje się pięć ampułek o pojemności 8 ml z roztworem wzorcowym i pięć ampułek o pojemności 8 ml z wodą.
  • Identyfikowalne zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i Physical Technical Institute (PTB).
  • Roztwory, które są stabilne, gotowe do użycia i mają długi minimalny okres przydatności do użycia
  • Certyfikat analizy (CoA) jest dołączony do każdego standardowego zestawu.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)