Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NO3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-284-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
180.24 °C
density
1.3539 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 4,0 - 5,5
Zakres topnienia: 176 - 180 °C
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Pb (ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,01 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 4,0 - 5,5
Zakres topnienia: 176 - 180 °C
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Pb (ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,01 %
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?